2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR953011-25G OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA 2480 DKK
APOSOR953011-25G APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formel: C₈H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797159
CAS-nummer: 22990-34-7