5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952969-1G OR952969-250MG OR952969-5G
APOSOR952969-1GEA 5430 DKK
APOSOR952969-1G APOSOR952969-250MG APOSOR952969-5G
5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
5-Methoxyisoxazol-3-amine
Formel: C4H6N2O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 32326-25-3