Boc-D-Alanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 556 DKK
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Formel: C₈H₁₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063123
CAS-nummer: 7764-95-6