Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952926-1G OR952926-25G OR952926-5G
APOSOR952926-1GEA 763 DKK
APOSOR952926-1G APOSOR952926-25G APOSOR952926-5G
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017523
CAS-nummer: 104175-24-8