8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR952727-1G OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA 1570 DKK
APOSOR952727-1G APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formel: C₁₀H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796577
CAS-nummer: 68449-32-1