4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952720-1G
OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA
1340
DKK
APOSOR952720-1G
APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₈ClNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00175950 CAS-nummer: 84545-14-2 |