2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952689-1G OR952689-5G OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA 622 DKK
APOSOR952689-1G APOSOR952689-5G APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Formel: C₅H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD07787581
CAS-nummer: 13836-62-9