Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952661-25G OR952661-5G
APOSOR952661-25GEA 441 DKK
APOSOR952661-25G APOSOR952661-5G
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Ethyl-2-morpholinoacetate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023375
CAS-nummer: 3235-82-3