1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952647-100G OR952647-25G OR952647-500G
APOSOR952647-100GEA 420 DKK
APOSOR952647-100G APOSOR952647-25G APOSOR952647-500G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035737
CAS-nummer: 1444-94-6