7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952616-1G OR952616-5G OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA 371 DKK
APOSOR952616-1G APOSOR952616-5G APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁NO
Molekylvægt: 149.1897 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063887
CAS-nummer: 58196-33-1