7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952606-1G OR952606-5G
APOSOR952606-1GEA 1590 DKK
APOSOR952606-1G APOSOR952606-5G
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047222
CAS-nummer: 79183-65-6