3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR952599-1G OR952599-5G
APOSOR952599-1GEA 1210 DKK
APOSOR952599-1G APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formel: C₇H₉NO₂
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844729
CAS-nummer: 89059-06-3