Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952598-1G OR952598-5G
APOSOR952598-1GEA 162 DKK
APOSOR952598-1G APOSOR952598-5G
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate
Formel: C₅H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00906963
CAS-nummer: 72784-43-1