7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR952570-1G OR952570-5G
APOSOR952570-1GEA 164 DKK
APOSOR952570-1G APOSOR952570-5G
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoxaline
Formel: C₈H₄BrClN₂
Molekylvægt: 243.4900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02955309
CAS-nummer: 89891-65-6