Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952540-10G OR952540-1G OR952540-5G
APOSOR952540-10GEA 3770 DKK
APOSOR952540-10G APOSOR952540-1G APOSOR952540-5G
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formel: C₇H₁₂ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07106801
CAS-nummer: 860710-37-8