N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952514-1G OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA 3390 DKK
APOSOR952514-1G APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235134
CAS-nummer: 540497-47-0