(1-Chlorethyl)benzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9525-25ML OR9525-500ML
APOSOR9525-25MLEA 933 DKK
APOSOR9525-25ML APOSOR9525-500ML
(1-Chlorethyl)benzen 97%
(1-Chlorethyl)benzen
Formel: C₆H₅CHClCH₃
MDL Number: MFCD00018870
CAS-nummer: 672-65-1