Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952499-1G
OR952499-5G
APOSOR952499-1GEA
480
DKK
APOSOR952499-1G
APOSOR952499-5G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09842151 CAS-nummer: 3998-88-7 |