2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952433-1G OR952433-5G
APOSOR952433-1GEA 162 DKK
APOSOR952433-1G APOSOR952433-5G
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909912
CAS-nummer: 115279-57-7