6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952430-1G OR952430-5G
APOSOR952430-1GEA 1260 DKK
APOSOR952430-1G APOSOR952430-5G
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06248004
CAS-nummer: 73615-83-5