6-Methoxy-2-naphthol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 6540 DKK
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molekylvægt: 174.2000 g/mol
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00088677
CAS-nummer: 5111-66-0