3-Chlorphenethylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chlorophenethyl Bromide
OR952414-1G OR952414-25G OR952414-5G
APOSOR952414-1GEA 752 DKK
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G APOSOR952414-5G
3-Chlorphenethylbromid 97%
3-Chlorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrCl
Molekylvægt: 219.51 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117465
CAS-nummer: 16799-05-6