1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9524-25G OR9524-1G OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA 2650 DKK
APOSOR9524-25G APOSOR9524-1G APOSOR9524-5G
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₂
Smeltepunkt: 78…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087057
CAS-nummer: 34633-69-7