4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952366-10G OR952366-25G OR952366-5G
APOSOR952366-10GEA 872 DKK
APOSOR952366-10G APOSOR952366-25G APOSOR952366-5G
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08572143
CAS-nummer: 25699-98-3