Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 796 DKK
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375372
CAS-nummer: 65169-43-9