2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952281-1G OR952281-250MG
APOSOR952281-1GEA 4750 DKK
APOSOR952281-1G APOSOR952281-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375374
CAS-nummer: 66909-34-0