3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952268-1G OR952268-250MG
APOSOR952268-1GEA 393 DKK
APOSOR952268-1G APOSOR952268-250MG
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044290
CAS-nummer: 31872-64-7