(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952220-1G OR952220-250MG
APOSOR952220-1GEA 1010 DKK
APOSOR952220-1G APOSOR952220-250MG
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molekylvægt: 161.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690252
CAS-nummer: 199590-00-6