4-Phenylcyclohexanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952070-1G
OR952070-250MG
OR952070-5G
APOSOR952070-1GEA
2110
DKK
APOSOR952070-1G
APOSOR952070-250MG
APOSOR952070-5G
4-Phenylcyclohexanamine 95%
4-Phenylcyclohexanamine
Formel:
C₁₂H₁₇N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00130038 CAS-nummer: 19992-45-1 |