Glycine dimethylamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
OR952034-1G
OR952034-5G
APOSOR952034-1GEA
647
DKK
APOSOR952034-1G
APOSOR952034-5G
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Formel:
C₄H₁₀N₂O Molekylvægt: 102.14 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06655265 CAS-nummer: 1857-19-8 UN nummer: 2735 ADR: 8 III |