5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952019-1G OR952019-5G
APOSOR952019-1GEA 426 DKK
APOSOR952019-1G APOSOR952019-5G
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375231
CAS-nummer: 5228-52-4