Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952004-25G OR952004-5G
APOSOR952004-25GEA 741 DKK
APOSOR952004-25G APOSOR952004-5G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460168
CAS-nummer: 832715-51-2