2,6-Dinitro-4-methylanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9520-1G OR9520-5G OR9520-25G
APOSOR9520-1GEA 632 DKK
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisole
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Formel: C₈H₈N₂O₅
Smeltepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192097
CAS-nummer: 29455-11-6
UN nummer: 2930
ADR: 6.1+4.1,II