2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(4-Methoxy-2-methylphenyl)acetamide, 4'-Methoxy-2'-methylacetanilide, 4-Acetamido-3-methylanisole
OR951990-1G OR951990-25G OR951990-5G
APOSOR951990-1GEA 818 DKK
APOSOR951990-1G APOSOR951990-25G APOSOR951990-5G
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
2-Acetamido-5-methoxytoluene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00458126
CAS-nummer: 31601-41-9