4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 1700 DKK
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781352
CAS-nummer: 885519-03-9