6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(N,N-Dimethylamino)pyridine-5-carboxylic acid
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 1210 DKK
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07357408
CAS-nummer: 82846-28-4