5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951880-1G OR951880-250MG
APOSOR951880-1GEA 226 DKK
APOSOR951880-1G APOSOR951880-250MG
5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98%
5H-Pyrido[4,3-b]indole
Formel: C₁₁H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00965976
CAS-nummer: 244-69-9