5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951861-1G OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA 2450 DKK
APOSOR951861-1G APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Formel: C₆H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00223638
CAS-nummer: 39268-74-1