5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR951828-1G OR951828-250MG
APOSOR951828-1GEA 828 DKK
APOSOR951828-1G APOSOR951828-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11226918
CAS-nummer: 878197-68-3