2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 2730 DKK
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16495889
CAS-nummer: 57276-65-0