4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951731-1G OR951731-5G
APOSOR951731-1GEA 349 DKK
APOSOR951731-1G APOSOR951731-5G
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664470
CAS-nummer: 24621-73-6