2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951649-100MG OR951649-1G OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA 622 DKK
APOSOR951649-100MG APOSOR951649-1G APOSOR951649-250MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198893
CAS-nummer: 56035-64-4