Methyl-3-aminopicolinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951644-1G OR951644-25G
APOSOR951644-1GEA 0 DKK
APOSOR951644-1G APOSOR951644-25G
Methyl-3-aminopicolinate 98%
Methyl-3-aminopicolinate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08695602
CAS-nummer: 36052-27-4