Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 2400 DKK
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C5H4ClNO2S
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03452747
CAS-nummer: 16133-25-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II