Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951533-10G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 665 DKK
APOSOR951533-10G APOSOR951533-5G
Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Ethyl-3-aminopicolinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661294
CAS-nummer: 27507-15-9