6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951504-1G
OR951504-5G
APOSOR951504-1GEA
610
DKK
APOSOR951504-1G
APOSOR951504-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel:
C₉H₁₀ClN Molekylvægt: 167.6400 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09034966 CAS-nummer: 49716-18-9 |