3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951471-1G
OR951471-5G
APOSOR951471-1GEA
1640
DKK
APOSOR951471-1G
APOSOR951471-5G
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine
Formel:
C₉H₂₀N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00129008 CAS-nummer: 6241-30-1 |