2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951453-1G OR951453-5G OR951453-250MG OR951453-500MG
APOSOR951453-1GEA 687 DKK
APOSOR951453-1G APOSOR951453-5G APOSOR951453-250MG APOSOR951453-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00229868
CAS-nummer: 5351-07-5