3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951441-1G OR951441-250MG
APOSOR951441-1GEA 3270 DKK
APOSOR951441-1G APOSOR951441-250MG
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Formel: C₇H₁₀N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02693570
CAS-nummer: 61255-82-1