3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9514-100G OR9514-25G OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA 1220 DKK
APOSOR9514-100G APOSOR9514-25G APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 230 °C
Smeltepunkt: 121…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646409
CAS-nummer: 3430-33-9
EINECS: 222-332-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III